Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.390,00 |
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.460,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
(±)-Bufuralol hydrochloride,
form
solid
Quality Segment
color
white to off-white
mp
143-146 °C
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCc1cccc2cc(oc12)C(O)CNC(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO2.ClH/c1-5-11-7-6-8-12-9-14(19-15(11)12)13(18)10-17-16(2,3)4;/h6-9,13,17-18H,5,10H2,1-4H3;1H
InChI key
KJBONRGCLLBWCJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility H2O: soluble, methanol: soluble | solubility H2O: soluble (Aqueous solutions may be stored for several weeks at -20 °C.), ethanol: soluble, isopropanol: soluble | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility - |
| color white to off-white | color white | color white to off-white | color white |
| mp 143-146 °C | mp - | mp - | mp - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)-amino]ethyl]-benzamid >98% (TLC), powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/416/717/a514cff7-61df-4923-a5b7-9c8fb0fa402a/640/a514cff7-61df-4923-a5b7-9c8fb0fa402a.png)