Wichtige Dokumente
1.03059
Supelco
5-(4-Dimethylaminobenzylidene)-rhodanine
GR for analysis (reagent for silver)
Synonym(e):
5-(4-Dimethylaminobenzylidene)-rhodanine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12N2OS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
208-625-2
NACRES:
NA.05
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (GC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
275-280 °C (decomposes)
Schüttdichte
225 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C12H12N2OS2/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)13-12(16)17-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,15,16)/b10-7-
InChIKey
JJRVRELEASDUMY-YFHOEESVSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aus S): ≥ 98.0 %
Identität (IR): entspricht
In Aceton unlösliche Anteile: entspricht
Eignung zur Silberbestimmung: entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable