Fortfahren mit
59202C
L-Glutaminlösung 200 mmol/l
29.23 mg/mL in saline, solution, suitable for cell culture
L-Glutamine Solution 200 mM
Synonym(e):
L-Glutamin -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
for research or for further manufacturing use
sterility
sterile; sterile-filtered
form
solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: 29.23 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
General description
L-Glutamin ist eine essenzielle Aminosäure, die als entscheidender Bestandteil von Nährmedien eine wichtige Energiequelle für Zellen in Kultur darstellt. L-Glutamin ist als Trockenpulver und als gefrorene Lösung sehr stabil. In Flüssigmedien oder Stammlösungen wird L-Glutamin jedoch relativ schnell abgebaut. Für optimales Zellwachstum muss das Nährmedium normalerweise vor der Verwendung mit L-Glutamin ergänzt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G3126PHR1125G6392
form
solution
form
powder
form
-
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile; sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
γ-irradiated
components
L-glutamine: 29.23 mg/mL
components
-
components
-
components
-
description
for research or for further manufacturing use
description
-
description
-
description
-
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. Waltham MA
    • Reviews 2
    • Votes 4
    5 out of 5 stars.
    Happy for the Larger Size
    So happy that this comes in a larger 500mL size compared to the 100mL size.
    Helpful?