Merck
1.01067
Millipore
Aluminiumoxid 60
active basic (activity I) particle size 0.063-0.200 mm (70-230 mesh ASTM) for column chromatography
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
Materialien
aluminum oxide (irregularly-shaped)
Qualitätsniveau
Aktive Matrixgruppe
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
Partikelgröße
63-200 μm
Porengröße
6 nm mean pore size
pH-Wert
8.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2980 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
2050 °C
Dichte
4.0 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
500‑900 kg/m3
Anwendung(en)
plasma purification
Trenntechnik
normal phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Ein vielseitiges Sorptionsmittel für die präparative Chromatographie, das eine höhere pH-Stabilität aufweist
Leistungsmerkmale und Vorteile
Aluminiumoxid 60 zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
Die Kristallstruktur von Aluminiumoxid besteht aus oktaedrisch und tetraedrisch koordiniertem Aluminium, das durch Sauerstoffatome verkoppelt ist. Die Oberfläche ist mit freien Hydroxylgruppen bedeckt. Es gibt verschiedene saure und basische Zentren, die Eigenschaften von Anionen- und Kationenaustauschern aufweisen. Aluminiumoxid weist eine höhere pH-Stabilität als Kieselgel auf, insbesondere im alkalischen Bereich, und kommt in verschiedenen Kristallmodifikationen vor, was zu unterschiedlichen Porendurchmessern führt.
Verpackung
Plastikflasche
Hinweis zur Analyse
pH-Wert (10 % Suspension): 9,0–10,5
Mit Wasser extrahierbare Substanzen: ≤ 0,2%
Chlorid (Cl): <0,004%
Sulfat (SO₄): <0,1%
Filtrationsgeschwindigkeit: ≥ 0,3 ml/min
Aktivität: I
Teilchengröße: 70 % zwischen 0,063 und 0,200 mm
Einstellung der Aktivität nach den Brockmann-Aktivitätsgraden, angepasst an eine Laufstrecke von 30 mm:
I: Aktivität I
II: Aktivität II
III: Aktivität III
IV: Aktivität IV
V: Aktivität V
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable