Fortfahren mit
1.01061
Aluminiumoxid 150 basisch
(0.063-0.200 mm)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 125,00
2 kg
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115711
€ 125,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
aluminum oxide (irregularly-shaped)
Quality Segment
matrix active group
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
particle size
63-200 μm
pore size
15 nm mean pore size
pH
8.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2980 °C/1013 hPa
mp
2050 °C
density
4.0 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500‑900 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
separation technique
normal phase
storage temp.
no temp limit
General description
Ein vielseitiges Sorptionsmittel für die präparative Chromatographie, das eine höhere pH-Stabilität aufweist
Features and Benefits
Basisches Aluminiumoxid 150 zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
Die Kristallstruktur von Aluminiumoxid besteht aus oktaedrisch und tetraedrisch koordiniertem Aluminium, das durch Sauerstoffatome verkoppelt ist. Die Oberfläche ist mit freien Hydroxylgruppen bedeckt. Es gibt verschiedene saure und basische Zentren, die Eigenschaften von Anionen- und Kationenaustauschern aufweisen. Aluminiumoxid weist eine höhere pH-Stabilität als Kieselgel auf, insbesondere im alkalischen Bereich, und kommt in verschiedenen Kristallmodifikationen vor, was zu unterschiedlichen Porendurchmessern führt.
Packaging
Plastikflasche
Analysis Note
pH-Wert (10 % Suspension): 8,5–10,5
Durch Wasser extrahierbare Substanzen: ≤ 0,5 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,004 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,1 %
Aktivität: I-II
Filtrationsgeschwindigkeit: ≥ 0,3 ml/min
Teilchengröße: 70 % von 0,063 bis 0,200 mm
I: Aktivität I
II: Aktivität II
III: Aktivität III
IV: Aktivität IV
V: Aktivität V
Einstellen der Aktivität gemäß den Aktivitätsstufen nach Brockmann, angepasst auf eine Migrationsdistanz von 30 mm
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.010761.15754A1522
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
separation technique
-
separation technique
-
particle size
63-200 μm
particle size
63-200 μm
particle size
-
particle size
-
matrix active group
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
matrix active group
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
matrix active group
-
matrix active group
-
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
application(s)
-
application(s)
-
pore size
15 nm mean pore size
pore size
9 nm mean pore size
pore size
-
pore size
-
mp
2050 °C
mp
2050 °C
mp
>1650 °C
mp
2040 °C (lit.)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c