Fortfahren mit
1.00684
Sulfanilic acid
for elemental analysis
Synonym(e):
Sulfanilic acid, 4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.19
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
204-482-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
solid
€ 81,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
>400 °C
potency
12300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
288 °C (decomposes)
solubility
10 g/L
density
1.485 g/cm3 at 25 °C
bulk density
620 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI key
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
General description
for elemental analysis
Application
Sulfanilic acid standard for elemental analysis for analysis. CAS 121-57-3, EC Number 204-482-5, chemical formula NH₂C₆H₄SO₃H.
Analysis Note
Identity (IR-spectrum)conformsC content (mean value fivefold determination)41.3 - 41.8 %H content (mean value fivefold determination)3.9 - 4.3 %N-content (mean value fivefold determination)7.7 - 8.3 %O content (mean value fivefold determination)27.5 - 28.5 %S content (mean value fivefold determination)18.2 - 18.8 %Water (according to Karl Fischer)≤ 0.5 %Suitable for determination of C,H,N,O,S
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.22338PHR14191.00686
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
solubility
10 g/L
solubility
water: 10 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
water: 10 g/L at 20 °C
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
mp
288 °C (decomposes)
mp
288 °C (decomposes)
mp
>300 °C (lit.)
mp
288 °C (decomposes)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfanilic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
121-57-3
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)