Merck
15663
Borsäure
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H3BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
61.83
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38120104
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
EC Number:
233-139-2
MDL number:
Assay:
≥99.5% (T)
Form:
powder or crystals
Grade:
Molecular Biology
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (T)
form
powder or crystals
technique(s)
DNA purification: suitable, RNA purification: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, <0.05% non-volatile substances in MeOH/HCl
loss
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
3.6-4.4 (25 °C, saturated solution in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless (hot)
density
1.49 g/cm3 at 23 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
SMILES string
OB(O)O
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.015, λ: 280 nm Amax: 0.010
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Application
Boric acid can be used to study molecular biology, DNA and RNA purification, biological buffers and molecular biology reagents. Boric acid has been used to test the toxic effects of boron on growth and antioxidant system parameters of maize (Zea mays L.) roots. Boric acid has also been used to study the effect of time period after boric acid injection on (10)B absorption in different regions of adult male rat′s brain.
Other Notes
Running buffer component with methylmercuric hydroxide gels; Buffer component in DNA digest analysis with capillary electrophoresis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Borsäure
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)