Fortfahren mit
B7901
Borsäure
suitable for electrophoresis, ≥99.5%
Boric acid
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,10
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H3BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
61.83
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38120104
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
EC Number:
233-139-2
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Form:
powder
Grade:
electrophoresis grade
€ 66,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
electrophoresis grade
Quality Segment
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤0.005% Insoluble in methanol
pH
8.2-10.1
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 40 mg/mL, clear, colorless
density
1.43 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
suitability
suitable for electrophoresis (as a reagent)
storage temp.
room temp
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
General description
Boric acid is a weak acid and is widely used in multi-purpose solutions (MPS) as a buffering agent. It is less toxic and non-volatile in nature.
Application
Boric acid has been used as a component of tris borate buffer:
  • for native polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) and denaturing urea-PAGE of tRNA samples(80)
  • for urea-polyacrylamide electrophoresis of RNA samples(81)
  • for agarose gel electrophoresis of DNA samples(82)
Biochem/physiol Actions
Boric acid is used in the periodontal therapy as an irrigation solution as it elicits bactericidal effects in microbial biofilms in root canal. Boric acid may favor osteoblastic activity and inhibit bone loss. It inhibits Candida albicans fungal infection and has potential to treat vaginal infection.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B6768B0252B0394
grade
electrophoresis grade
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
ACS reagent
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
pH
8.2-10.1
pH
5.1 (25 °C, 1.8 g/L)
pH
-
pH
5.1 (25 °C, 1.8 g/L)
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Borsäure
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review