05-372
Anti-GRB2-Antikörper, Klon 3F2
clone 3F2, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-ASH, Anti-EGFRBP-GRB2, Anti-Grb3-3, Anti-MST084, Anti-MSTP084, Anti-NCKAP2
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3F2, monoclonal
Speziesreaktivität
bovine, mouse, hamster, rat, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRB2(2885)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable