Fortfahren mit
AB9260
Anti-Ki-67-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-Ki-67
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 545,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
261
€ 545,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MKI67(4288)
mouse ... Mki67(17345)
rat ... Mki67(291234)
General description
Das Ki-67-Antigen ist das prototypische Zellzyklus-bezogene Kernprotein, das von proliferierenden Zellen in allen Phasen des aktiven Zellzyklus (G1-, S-, G2- und M-Phase) exprimiert wird. In ruhenden Zellen (G0) ist es nicht vorhanden. Anti-Ki-67-Antikörper sind nützlich, um die Wachstumsfraktion in Neoplasmen zu ermitteln (immunhistochemisch quantifiziert durch Bestimmung der Anzahl Ki-67-positiver Zellen in der Gesamtzahl der ruhenden Zellen = Ki-67-Index). Der prognostische Wert bei neoplastischen Geweben ist vergleichbar mit dem Thymidine Labelling Index (TLI). Es besteht eine starke Korrelation zwischen niedrigen Ki-67-Indexwerten und Tumoren, die histologisch als „Low-Grade“ beurteilt werden. Ki-67 wird routinemäßig als neuronaler Marker für die Zyklusaktivität und Proliferation von Zellen verwendet.
Prognostiziert: 359 kDa Molekulargewicht könnten bei ~ 345 oder 395 kDa beobachtet werden
Immunogen
Synthetisches Peptid aus menschlichem Ki-67
Application
Der Anti-Ki-67-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper) detektiert Ki-67 und wird in IHC(P) und WB nachweislich erfolgreich verwendet.
Immunzytochemie:
Konfokale Fluoreszenzanalyse von A431-Zellen unter Verwendung von polyklonalem Kaninchen-Antikörper AB9260. Aktin-Filamente wurden mit Alexa Fluor 488 Phalloidin markiert. Der Zellkern wird mit DAPI gefärbt. (Zellkernfärbung).
Western-Blot-Analyse:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde im Western Blotting verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Ki-67
Physical form
Aufgereinigter polyklonarer Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 10 mM PBS, pH 7,4, mit BSA und Natriumazid.
Analysis Note
Immunhistochemie (Paraffin):
Daten einer repräsentativen Charge.
Dieser Antikörper wurde in einer Verdünnung von 1:300 für eine Dauer von 10 Minuten bei Raumtemperatur auf formalinfixiertes, paraffineingebettetes Gewebe angewendet. Für die Färbung von formalinfixierten Geweben ist es erforderlich, die Gewebe in 10 mM Citratpuffer, pH 6,0, 10 Minuten zu kochen und anschließend bei Raumtemperatur 20 Minuten abkühlen zu lassen.
Kontrolle
Positivkontrolle: Mammakarzinom, Lymphknotengewebe, normale Tonsillen.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB5700770SAB5500134WH0004288M1
description
Chemicon®, from rabbit
description
-
description
clone SP6, recombinant, expressed in proprietary host, tissue culture supernatant
description
clone 7B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
tissue culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
species reactivity
mouse, human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human (tested)
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)