Merck
GE10600023
Amersham Hybond® P Membranen für Western Blot, PVDF
pore size 0.45 μm, roll W × L 300 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Synonym(e):
Amersham-PVDF-Membran
About This Item
UNSPSC-Code:
41105339
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 10600023
Walze B × L
300 mm × 4 m
Porengröße
0.45 μm pore size
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
PVDF-Membranen haben eine höhere mechanische Festigkeit als NC-Membranen und eignen sich daher besser für Western-Blot-Anwendungen, die das Strippen und Neuverproben von Membranen erfordern. Darüber hinaus weisen PVDF-Membranen im Vergleich zu NC-Membranen eine höhere Proteinbindungskapazität auf, allerdings mit einer Tendenz zu einem höheren Hintergrund.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Zur Verwendung mit gängigen kolorimetrischen und chemilumineszenten Nachweisverfahren für Proteine mit einer Molekülmasse von >20.000
  • Bietet eine hohe physische Kraft für eine leichte Signalerkennung
  • Bietet eine hohe Proteinrückhaltung, selbst nach harschen Waschschritten
  • Fängt Proteine während Transfers stark ab und verringert den Probenverlust
  • In vorgeschnittenen Größen zur Verwendung im Labor erhältlich
Lagerung und Haltbarkeit
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Rechtliche Hinweise
Amersham is a trademark of Cytiva
Hybond is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ousamah Younoss Soliman et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 109(4), 1581-1593 (2020-01-01)
Messenger RNA (mRNA)-containing nanoparticles were produced by electrostatic complexation with a library of pharmaceutical grade chitosans with different degrees of deacetylation and hyaluronic acids (HAs) (native vs. sulfated). Polymer length (Mn), HA degree of sulfation (DS), and amine to phosphate
Jedediah Seltzer et al.
Journal of virology, 94(10) (2020-03-13)
Kaposi sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) is necessary but not sufficient for primary effusion lymphoma (PEL) development. Alterations in cellular signaling pathways are also a characteristic of PEL. Other B cell lymphomas have acquired an oncogenic mutation in the myeloid differentiation primary
Narjes Khatoun Shabani Sadr et al.
Biochemical genetics, 58(6), 883-900 (2020-07-02)
Sialic acid (N-acetylneuraminic acid, NANA) is found at all cell surfaces of vertebrates. Although it is widely accepted that sialic acid is an essential substrate for brain development via a significant role in nerve transfers, structure of glycosides, and synaptogenesis
Massimo Venditti et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 11(1) (2021-01-14)
Herein is reported the first evidence of the protective role of D-aspartic acid (D-Asp) in preventing the toxic effect exerted by the alkylating agent ethane dimethane sulfonate (EDS) in the rat testis. We confirmed that EDS treatment specifically destroyed Leydig
Lisa Mayr et al.
Nature communications, 11(1), 1775-1775 (2020-04-15)
The increased incidence of inflammatory bowel disease (IBD) has become a global phenomenon that could be related to adoption of a Western life-style. Westernization of dietary habits is partly characterized by enrichment with the ω-6 polyunsaturated fatty acid (PUFA) arachidonic
Artikel
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.
Protokolle
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using Cytiva products.