Wichtige Dokumente
05-1540-M
Sigma-Aldrich
Anti-Gemin2-Antikörper, Klon 2E17
clone 2E17, from mouse
Synonym(e):
GEMIN2, Gemin2, Component of gems, SMN interacting protein 1-delta, SMN-interacting protein 1, survival interacting protein 1, survival of motor neuron protein interacting protein
Größe auswählen
100 μG
€ 392,00
€ 392,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 392,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 392,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2E17, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GEMIN2(8487)
Allgemeine Beschreibung
Gemin-2 (auch als SIP1 oder SMN-interagierendes Protein 1 bekannt) ist ein Teil des SMN-Komplexes. Der SMN-Komplex spielt eine Rolle im RNA-Metabolismus und bei der Spleiß-Regulierung. Als Teil des SMN-Komplexes interagiert Gemin-2 direkt mit Gemin-5 in einem heteromeren Komplex, der auch Gemin-3, Gemin-4 und Gemin-6 umfasst. Dieser makromolekulare Komplex (SMN-Komplex) vermittelt die Anordnung von spleißosomalen snRNA-Komplexen, die U1 und U5 enthalten.
Spezifität
Der Antikörper erkennt Gemin-2.
Immunogen
His-markiertes rekombinantes Protein, das humanem Gemin-2 entspricht.
Anwendung
Der Anti-Gemin2-Antikörper Klon 2E17 ist ein monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von Gemin2, auch bekannt als SMN-interagierendes Protein 1-delta, und wurde in WB, ICC, ELISA und IP validiert.
Forschungs-Unterkategorie
RNA-Metabolismus und Bindungsproteine
Neurodegenerative Erkrankungen
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Immunzytochemie:
Zitiert in Battle, D.J., et. al (2007). J. Biol. Chem. 282: 27953–27959 und Zhang, Z., et. al (2008). Cell, 133:85-600. mit einer repräsentativen Charge.
ELISA:
Zitiert in Zhang, Z., et. al (2008). Cell, 133:85-600.
Immunpräzipitation:
Zitiert in Battle, D.J., et. al (2007). J. Biol. Chem. 282: 27953–27959 mit einer repräsentativen Charge.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysaten.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies Gemin-2 in HeLa-Zelllysaten nach.
Zielbeschreibung
32 kDa berechnet
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1κ-Überstand in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4, 150 mmol/l NaCl) mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HeLa-Zelllysate.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable