Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 507,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2A, monoclonal
species reactivity
rat, bovine, human, guinea pig, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GNAO1(2775)
General description
Immunogen
Application
Signalgebung
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium-Signalisierung
Markiert ein einzelnes Proteinband von 39–42 kDa in Rinder- und Rattenmembranen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Während der Lieferung können gelegentlich kleine Mengen des Antikörpers im Verschluss des Produktfläschchens eingeschlossen werden. Für Antikörper mit Volumen bis 200 μl empfehlen wir, mit dem Fläschchen vorsichtig auf eine harte Oberfläche zu klopfen oder es kurz in einer Tischzentrifuge zu zentrifugieren, um Flüssigkeit aus der Kappe des Behälters zu entfernen.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| clone 2A, monoclonal | clone 3G11, monoclonal | clone 2B8-2A5, monoclonal | clone polyclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information human ... GNAO1(2775) | Gene Information human ... GNAI2(2771) | Gene Information human ... GNAI1(2770) | Gene Information human ... GNAI1(2770) |
| species reactivity rat, bovine, human, guinea pig, mouse | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity rabbit, yeast, dog, mouse, human, bovine, rat, pig |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MAB3073 | 04053252724749 |