Wichtige Dokumente
04-1557
Sigma-Aldrich
Anti-SIRT1-Antikörper, Klon 10E4
clone 10-E-4, from mouse
Synonym(e):
SIR2-like protein 1, sir2-like 1, sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 1 (S. cerevisiae), sirtuin (silent mating type information regulation 2, S. cerevisiae, homolog) 1, sirtuin 1, sirtuin type 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10-E-4, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SIRT1(23411)
Allgemeine Beschreibung
Sir2 ist die Abkürzung für Silent mating type information Regulation-2. Sir2 (dessen Homolog bei Säugetieren als SIRT1, SIR2L1 oder Sir2α bekannt ist) ist der Namensgeber einer Familie von eng miteinander verwandten Enzymen, den Sirtuinen. Mitglieder dieser Familie kommen in fast allen untersuchten Organismen vor. Es wird angenommen, dass Sirtuine eine wesentliche Rolle bei der Reaktion auf Stress (z. B. Hitze oder Verhungern) eines Organismus spielen und für die lebensverlängernde Wirkung einer Kalorienrestriktion verantwortlich sind. Sirtuine agieren, indem sie in Gegenwart von NAD+ Acetylgruppen von Proteinen entfernen; sie werden daher „NAD+-abhängige Deacetylasen“ genannt. Bei Säugetieren deacetyliert SIRT1 (das Säugetier-Homolog von Sir2) und deaktiviert somit das p53-Protein.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt SIRT1.
Immunogen
Epitop: Unbekannt
His-markiertes rekombinantes Protein, das humanem SIRT1 entspricht.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Immunpräzipitation: Von einem unabhängigen Forschenden unter Verwendung einer repräsentativen Charge beschrieben.
Chromatin-Immunpräzipitation: Von einem unabhängigen Forschenden unter Verwendung einer repräsentativen Charge beschrieben.
Immunhistochemie: Von einem unabhängigen Forschenden unter Verwendung einer repräsentativen Charge beschrieben.
Reagiert in IHC nicht mit Maus. Die Maus-Sequenz ist zu 100 % identisch mit dem Immunogen, weshalb man davon ausgeht, dass sie in Western Blot funktioniert.
Verwenden Sie den Anti-SIRT1-Antikörper, Klon 10E4 (monoklonaler Antikörper der Maus), der in WB, IP, ICC, IHC, ChIP validiert wurde, um SIRT1 nachzuweisen, auch als Sirtuin-1 (silent mating type information regulation 2 homolog), Sir1 bekannt.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies SIRT1 in 10 µg HeLa-Zelllysat.
Zielbeschreibung
~ 110 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgGκ im Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4, 150 mmol/l NaCl) mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HeLa-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhenyu Li et al.
The Journal of biological chemistry, 284(16), 10361-10366 (2009-02-17)
SUV39H1 is a histone H3K9-specific methyltransferase important for heterochromatin formation, regulation of gene expression, and induction of senescence in premalignant cells. SUV39H1 forms a complex with SirT1, and its activity is stimulated by SirT1 binding. Here we present evidence that
Lili Qin et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(22) (2020-11-19)
Resveratrol (RSV) is a natural flavonoid polyphenol compound extracted from the plants which shows various biological activities. However, the clinical application of RSV is limited by its poor aqueous solubility, rapid metabolism and poor bioavailability. In this study, resveratrol-loaded solid
Lidong Sun et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 15(19), 2647-2655 (2016-10-18)
SIRT1 is a principle class III histone deacetylase which exhibits versatile functions in stress response, development, and pathological processes including cancer. Although SIRT1 deacetylates a wide range of nuclear and cytoplasmic proteins, its subcellular localization in cancer cells has been
Li Zhang et al.
Bioscience trends, 12(3), 282-290 (2018-06-29)
The migration and invasion of vascular smooth muscle cells (VSMCs) caused by advanced aging play an important role in diffuse intimal thickening, facilitate adverse arterial remodeling and contribute to the initiation and progression of cardiovascular diseases. The inhibitory function of
Timothy M Robinette et al.
Nature communications, 11(1), 2814-2814 (2020-06-06)
Food consumption is fundamental for life, and eating disorders often result in devastating or life-threatening conditions. Anorexia nervosa (AN) is characterized by a persistent restriction of energy intake, leading to lowered body weight, constant fear of gaining weight, and psychological