Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, ICC, IP, WB
Citations:
267
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SIRT1(23411)
mouse ... Sirt1(93759)
General description
110 kDa, nichtcharakterisierte Banden bei 70 und 50 kDa werden in einigen Lysaten erkannt.
Sirtuine sind eine Familie von eng miteinander verwandten Enzymen, die nach dem Hefe-Gen Sir2 (silent mating type information regulation 2) benannt wurden. Mitglieder der Sirtuin-Familie kommen in fast allen untersuchten Organismen vor. Es wird hypothetisiert, dass Sirtuine eine wesentliche Rolle bei der Reaktion auf Stress (z. B. Hitze oder Verhungern) eines Organismus spielen und für die lebensverlängernde Wirkung einer Kalorienrestriktion verantwortlich sind. Sirtuine agieren, indem sie in Gegenwart von NAD+ Acetylgruppen von Proteinen entfernen; sie werden daher „NAD+-abhängige Deacetylasen“ genannt. Sirtuine sind an der Regulation von Alterung, Transkription, Apoptose und Stressresistenz beteiligt. Sirt1 (auch als Sirtuin 1, Sir2L1 und Sir2a bekannt), das Säugetierhomolog von Hefe-Sir2, deacetyliert das p53-Protein und deaktiviert es dabei, um Zellabläufe zu regulieren.
Immunogen
Epitop: A.S. 1-131
GST-markiertes Fusionsprotein, das den Aminosäuren 1–131 von Maus-Sir2α entspricht.
Application
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Epigenetik und Zellkernfunktion
Immunpräzipitation:
5 µl einer früheren Charge dieses Antikörpers immunpräzipitierten Sirt1 aus 1 mg 3T3/A31-RIPA-Zellextrakt.
Immunzytochemie:
Es wurde berichtet, dass dieser Antikörper Sirt1 in 3T3-Zellen, die mit Paraformaldehyd fixiert wurden, nachweist.
Chromatin-Immunpräzipitation:
Von Tiberi et al. (2012) publiziert.
5 µl einer früheren Charge dieses Antikörpers immunpräzipitierten Sirt1 aus 1 mg 3T3/A31-RIPA-Zellextrakt.
Immunzytochemie:
Es wurde berichtet, dass dieser Antikörper Sirt1 in 3T3-Zellen, die mit Paraformaldehyd fixiert wurden, nachweist.
Chromatin-Immunpräzipitation:
Von Tiberi et al. (2012) publiziert.
Verwenden Sie den Anti-Sirt1 (Sir2)-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper), der publiziert (mehr als 30 Zitierungen) und in ICC, IP und WB validiert wurde, um Sirt1 (Sir2) nachzuweisen, auch bekannt als Silencing information regulator 2-like, sirtuin 2.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt Sirt1.
Physical form
Aufgereinigtes Kaninchen-IgG in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Immunaffinitätschromatografie
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren.
Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Handhabungsempfehlungen: Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren.
Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Kontrolle
Jurkat-Zelllysat, humanes Darmkarzinom oder humanes Lungenplattenepithelkarzinom.
Jurkat-Zelllysat, humanes Darmkarzinom oder humanes Lungenplattenepithelkarzinom.
Regelmäßig mittels Western Blot an 3T3-Zellkernextrakt beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1.000-1:5.000-Verdünnung dieser Charge wies Sirt1 in 3T3-Zellkernextrakt nach.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1.000-1:5.000-Verdünnung dieser Charge wies Sirt1 in 3T3-Zellkernextrakt nach.
Other Notes
Ersetzt: 05-707
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 07-131 | 04053252470509 |