Merck
P-006
Supelco
PCP-D5 (Phencyclidin-D5) -Lösung
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
Phencyclidin-d5
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20ND5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.42
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
Konzentration
1.0 mg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N3(CCCCC3)C2(CCCCC2)c1c(c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C17H25N/c1-4-10-16(11-5-1)17(12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1,4-5,10-11H,2-3,6-9,12-15H2/i1D,4D,5D,10D,11D
InChIKey
JTJMJGYZQZDUJJ-ZWYOJXJXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Phencyclidine, commonly known as PCP, is a recreational drug with hallucinogenic and neurotoxic effects. With street names such as "angel dust" or "wet", PCP comes in either powder or liquid forms. Phencyclidine-D5 is a stable-labeled internal standard suitable for quantitation of PCP levels in urine, blood or hair by LC/MS or GC/MS for testing applications in urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis, or isotope dilution methods.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)