Fortfahren mit
CLS7007
Corning® Costar® Mikrotiterplatte mit ultraniedriger Anhaftung
size 96 wells, round bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid
Synonym(e):
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, cell culture plate, tissue culture plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
24 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 726,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polystyrene , round bottom clear , round wells
Size:
96 wells
€ 726,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene , round bottom clear , round wells
sterility
sterile
feature
lid, skirt, plate format: standard, well: round bottom, clear
manufacturer/tradename
Corning 7007
packaging
pack of 1 (individually wrapped w/ lid), case of 24, pkg of (24/case), pkg of (individually wrapped)
size
96 wells
surface area
0.32 cm2 , cell growth area (cm2)
well volume
330 μL
well working volume
75-200 μL
color
clear
suitability
suitable for (cell cuture)
binding type
(Ultra-Low Attachment)
General description
Corning Costar Mikrotiterplatten mit ultraniedriger Anhaftung
  • Mikrotiterplatten mit ultraniedriger Anhaftung umfassen eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die die Zellanhaftung wirksam hemmt
  • Die Oberfläche minimiert die Proteinabsorption, Enzymaktivierung und Zellaktivierung
  • Die Oberfläche ist nicht zytotoxisch, biologisch inert und nicht abbaubar
  • Nicht-reversible Deckel mit Kondensationsringen, um Kontaminierungen zu verringern
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
  • Einheitliche Stellfläche für leichtes Stapeln
  • Sterilisiert durch Gammabestrahlung und zertifiziert pyrogenfrei
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3474CLS3473CLS3300
description
size 96 wells, round bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid
description
size 96 wells, flat bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid
description
size 24 wells, flat bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid
description
flat bottom clear, polystyrene, sterile, lid
size
96 wells
size
96 wells
size
24 wells
size
96 wells
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
material
polystyrene , round wells, round bottom clear
material
clear , flat bottom clear , polystyrene , round wells
material
clear , flat bottom clear , polystyrene , round wells
material
clear plate, flat bottom clear , flat bottom wells , polystyrene , polystyrene plate, round wells
feature
lid, plate format: standard, skirt, well: round bottom, clear
feature
lid, skirt, plate format: standard, well: flat bottom, clear
feature
lid, skirt, plate format: standard, well: flat bottom, clear
feature
lid, skirt, plate format: 96 well standard
well working volume
75-200 μL
well working volume
75-200 μL
well working volume
0.38-0.57 mL
well working volume
75-200 μL
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)