Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 44,40 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 55,20 |
Über diesen Artikel
vapor density
4.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.15 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99%
form
crystals, powder, solid
purified by
sublimation
bp
232 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
InChI key
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description purified by sublimation, ≥99% | description 98% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description PESTANAL®, analytical standard |
| assay ≥99% | assay 98% | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| mp 67-70 °C (lit.) | mp 67-70 °C (lit.) | mp 67-70 °C (lit.) | mp 67-70 °C (lit.) |
| form crystals, powder, solid | form chips, crystals or chunks | form - | form - |
| bp 232 °C (lit.) | bp 232 °C (lit.) | bp 232 °C (lit.) | bp 232 °C (lit.) |
| vapor density 4.4 (vs air) | vapor density 4.4 (vs air) | vapor density 4.4 (vs air) | vapor density 4.4 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloranilin
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
248.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
120.0 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
106-47-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?