Merck
M-152S
Supelco
Mitragynine solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonym(e):
Mitragynine solution
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H30N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Format
single component solution
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
O=C(OC)/C([C@H]1C[C@@](N(C[C@H]1CC)CC2)([H])C3=C2C(C(OC)=CC=C4)=C4N3)=C/OC
InChI
1S/C23H30N2O4/c1-5-14-12-25-10-9-15-21-18(7-6-8-20(21)28-3)24-22(15)19(25)11-16(14)17(13-27-2)23(26)29-4/h6-8,13-14,16,19,24H,5,9-12H2,1-4H3/b17-13+/t14-,16+,19+/m1/s1
InChIKey
LELBFTMXCIIKKX-QVRQZEMUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Mitragynine, commonly known as Kratom, is the most abundant alkaloid in the plant Mitragynine speciosa. Sold over the internet as herbal plant extracts, Kratom is noted for its psychoactive, stimulant, and sedative effects depending on the dosage level. According to DEA′s Drugs and Chemicals of Concern page, mitragynine use can lead to addiction with adverse effects ranging from anorexia and weight loss to hallucinations and delusion.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)