Fortfahren mit
H-109
7-Hydroxymitragynin-D3 -Lösung
100 μg/mL in methanol with 0.1N NH3, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
Deuterierter 7-Hydroxymitragynin-Standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 301,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H27D3N2O5
Molekulargewicht:
417.51
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
€ 301,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol with 0.1N NH3
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−70°C
SMILES string
O[C@@]12C3=C(OC([2H])([2H])[2H])C=CC=C3N=C1[C@@]4([H])N(C[C@@H](CC)[C@@H](/C(C(OC)=O)=C\OC)C4)CC2
General description
Ein interner Standard, der zur Quantifizierung von 7-Hydroxymitragyninspiegeln in MS-basierten Anwendungen, einschließlich klinische Toxikologie, Drogentests im Urin oder forensische Analytik, geeignet ist. Zusammen mit Mitragynin ist 7-Hydroxymitragynin ein aktives Alkaloid, das in der Pflanze Mitragynin speciosa, besser bekannt als Kratom, vorkommt. Die Verbindung besitzt eine agonistische Wirkung gegen Opioide mit einer Wirksamkeit, die 30- bzw. 17-mal stärker ist als die von Mitragynin und Morphium.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Guten Tag  Wie ist denn die Dosierung von diesem Extrakt ?  Hier steht leider nichts zur Anwendung  Und auch so keine erfahrungs Berichte 
    1 answer
    1. This product is a deuterated form of 7-Hydroxymitragynine prepared in methanol. It is intended for use as an analytical standard and would not be suitable or approved for in vitro or in vivo use. A physiologic dosage would not be relevant or established for this type of product. For analytical purposes, the minimal sample volume for quantitative applications is 1 uL. For more information regarding this product please view the Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/fluka/pdf/cer/H-109_FN05252124.pdf.