Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 275,00 |
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−70°C
General description
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| concentration 100 μg/mL in methanol | concentration 100 μg/mL in methanol | concentration 100 μg/mL in methanol with 0.1N NH3 |
| feature (Snap-N-Spike®) | feature Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot® | feature (Snap-N-Spike®) |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| packaging ampule of 1 mL | packaging ampule of 1 mL | packaging ampule of 1 mL |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1