Merck
L-907
Supelco
Lormetazepam -Lösung
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12Cl2N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
335.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Konzentration
1.0 mg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CN1C(=O)C(O)N=C(c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc13
InChI
1S/C16H12Cl2N2O2/c1-20-13-7-6-9(17)8-11(13)14(19-15(21)16(20)22)10-4-2-3-5-12(10)18/h2-8,15,21H,1H3
InChIKey
FJIKWRGCXUCUIG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lormetazepam is a benzodiazepine with sedative-hypnotic, anxiolytic, anticonvulsant, and muscle relaxant effects. This certified solution standard is suitable for use in LC/MS or GC/MS applications for urine drug testing, clinical toxicology, and forensic analysis. Lormetazepam is sold under trade names Loramet and Noctamid for treatment of insomnia.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
[Paroxetine-induced severe hyponatremic rhabdomyolisis].
M Portilla-Botelho et al.
Medicina intensiva, 32(7), 365-366 (2008-10-10)
Luc Staner et al.
Psychopharmacology, 181(4), 790-798 (2005-07-19)
Most studies that investigated the next-day residual effects of hypnotic drugs on daytime driving performances were performed on healthy subjects and after a single drug administration. In the present study, we further examine whether the results of these studies could
Musical hallucinations during a treatment with benzodiazepine.
François Curtin et al.
Canadian journal of psychiatry. Revue canadienne de psychiatrie, 47(8), 789-790 (2002-11-08)
W Dimpfel et al.
European journal of medical research, 3(10), 453-460 (1998-10-01)
Sleep in humans is classically assessed by recording a multichannel electroencephalogram (EEG) in connection with an electrooculogram (EOG) and an electromyogram (EMG). In general, human sleep is manually staged into 6 categories (from awake through REM sleep to stage 4
D Riemann et al.
Pharmacopsychiatry, 35(5), 165-174 (2002-09-19)
In recent years, sedating antidepressants have been increasingly used to treat primary insomnia. Up to now, only one open pilot study with trimipramine and one double-blind placebo-controlled study with doxepin have provided scientific support for this approach in treating primary