Merck
22193-U
Hamilton® Spritze, Serie 1000 GASTIGHT®, abnehmbare Nadel
1002RN, volume 2.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonym(e):
Gastight Syringe with Removable Needle
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
22 ga (bevel tip)
Beschreibung
Gastight®
Leistungsmerkmale
removable needle RN
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 81430
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
2.5 mL
Rechtliche Hinweise
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)