Wichtige Dokumente
N-907
Nortriptylin -hydrochlorid -Lösung
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.CNCC\C=C1\c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-11,20H,6,12-14H2,1H3;1H
InChIKey
SHAYBENGXDALFF-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Neuropharmakologische Forschung: Eine Studie untersuchte die Wirksamkeit von Antidepressiva in Kombination mit Psychotherapie, einschließlich Nortriptylin-Hydrochlorid. Diese Forschungsarbeit unterstreicht seine Rolle bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen und zeigt die Bedeutung der Substanz in der neuropharmakologischen Forschung und ihr Potenzial für weitere Untersuchungen bei Neurotransmittern auf (Alemi et al., 2024).
- Behandlung von peripherer Neuropathie: Nortriptylin-Hydrochlorid wurde auf seine Wirksamkeit bei der Behandlung der diabetischen peripheren Neuropathie untersucht, wobei seine therapeutischen Vorteile über die traditionellen Antidepressiva hinaus hervorgehoben wurden. Diese Studie unterstreicht seinen Nutzen in biochemischen Assays, die darauf abzielen, seinen Wirkmechanismus auf neurophysiologische Bahnen zu verstehen (Bragg et al., 2024).
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup