Fortfahren mit
V9264
Anti-Vinculin Antibody
mouse monoclonal, hVIN-1
Synonym(e):
Monoklonaler Anti-Vinculin-Antikörper in Maus hergestellte Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,70
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 505,00
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 623,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
hVIN-1, monoclonal
Application:
ELISA (i), ICC, IHC, WB
Citations:
306
€ 82,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1086
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Vinculin-Antikörper, Maus monoklonal, clone hVIN-1, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
hVIN-1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 116 kDa
species reactivity
frog, chicken, mouse, canine, human, bovine, rat, turkey
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using HS-68 human fibroblast cell culture, immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 0.05-0.1 μg/mL using HS-68 total cell extract
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
General description
Der monoklonale murine Anti-Vinculin-Antikörper (Maus IgG1-Isotyp) ist vom hVIN-1-Hybridom abgeleitet, das durch die Fusion von Maus-Myelomzellen und Splenozyten von BALB/c-Mäusen hergestellt wird, die mit aus dem menschlichen Uterus aufgereinigten Vinculin immunisiert wurden. Vinculin ist ein Zytoskelett-Protein, das mit der zytoplasmatischen Seite von Adhärenz-Verbindungen (sowohl Zell-Zell-Verbindungen als auch Zell-Extrazellulärmatrix-Kontakten) assoziiert wird. Bei den Muskeln ist Vinculin im Streifendesmosom von Glanzstreifen (Herzmuskel), in den Muskel-Sehnen-Übergängen (Skelettmuskeln), in neuromuskulären Endplatten und in den membranassoziierten Verdichtungszonen glatter Muskeln lokalisiert.
Immunogen
Aufgereinigtes humanes Vinculin aus dem Uterus.
Application
Der monoklonale Anti-Vinculin-Antikörper der Maus wird verwendet für
  • Immunblotting
  • Immunfluoreszenzfärbung
  • Immunzytochemie
  • Immunhistochemie und Enzyme-linked Immunosorbent-Assay (ELISA).
Biochem/physiol Actions
Markiert spezifisch Vinculin an Zell-Zell- und Zell-Substrat-Kontakten. Reagiert stark mit humanem Vinculin. Zeigt Kreuzreaktivität mit Glattmuskel-Metavinculin.
Vinculin fungiert als eines von mehreren interagierenden Proteinen, die an der Bindung von F-Aktin an die Membran beteiligt sind. Es wurde aufgezeigt, dass möglicherweise eine Sequenz von molekularen Interaktionen an der Transmembranmontage von Adhäsionsplaques beteiligt ist. Vinculin stellt ein wichtiges Element bei der Transmembranverbindung zwischen extrazellulärer Matrix und dem zytoplasmatischen Mikrofilamentsystem dar. Bei vielen Zelltypen, die eine virale Transformation durchlaufen, wird Vinculin zu Rosetten oder Podosomen umverteilt.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, mit 15 mM Natriumazid.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4200729SAB4200691V4505
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
unconjugated
species reactivity
frog, chicken, mouse, canine, human, bovine, rat, turkey
species reactivity
human, monkey, rat, mouse, guinea pig, bovine, hamster, chicken, dog
species reactivity
guinea pig, porcine, bovine (proinsulin), rat, monkey, sheep, dog, horse, human (insulin ), rabbit
species reactivity
bovine, human, chicken, mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
hVIN-1, monoclonal
clone
VIN-11-5, monoclonal
clone
K36AC10, monoclonal
clone
VIN-11-5, monoclonal
Gene Information
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
Gene Information
mouse ... Vcl(22330)
Gene Information
bovine ... Ins(280829)
dog ... Ins(483665)
guinea pig ... Ins(100379579)
horse ... Ins(111776000)
human ... INS(3630)
pig ... Ins(397415)
rabbit ... Ins(100009181)
rhesus monkey ... Ins(704534)
Gene Information
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hi, what is the recommended secondary for western blot with this antibody? Thanks
    1 answer
    1. The recommended secondary antibody for western blot is Goat Anti-Mouse IgG Antibody, HRP conjugate, product number 12-349, available at https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/12349
      Helpful?
  2. Hallo, in welcher Verdünnung kann der Antikörper zu Western Blot-Zwecken verwendet werden? Vielen Dank im Voraus!
    1 answer
    1. This product has been determined to be suitable for western blot analysis at a concentration of 0.05-0.1 μg/mL using HS-68 Human foreskin fibroblast cell extract. The working concentration with this material is tested on a lot-to-lot basis.
      A sample CofA is available at this link: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/V9264-25UL0000247701.pdf