Merck
C-219S
Supelco
Cannabinoid Mixture (Neutrals) - 8 Component solution
500 μg/mL in methanol ((each analyte)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Größe auswählen
1 ML
€ 345,00
€ 345,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
€ 345,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H26O2
Molekulargewicht:
286.41
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 345,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Zusammensetzung
Cannabidiol, 500 μg/mL
Cannabigerol (CBG), 500 μg/mL
Cannabinol, 500 μg/mL
CBC (Cannabichromene), 500 μg/mL
CBDV (Cannabidivarin), 500 μg/mL
(-)-delta8-THC, 500 μg/mL
(-)-delta9-THC, 500 μg/mL
THCV, 500 μg/mL
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
500 μg/mL in methanol ((each analyte))
Format
multi-component solution
Lagertemp.
−20°C
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)