Merck
B-049
Supelco
(R)-(-)-Bromo-DragonFLY -hydrochlorid -Lösung
1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12BrNO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Leistungsmerkmale
(Snap-N-Spike®)
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1 mg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
BrC1=C2C(OC=C2)=C(C[C@@H](C)N)C3=C1OC=C3.Cl
InChI
1S/C13H12BrNO2.ClH/c1-7(15)6-10-8-2-4-17-13(8)11(14)9-3-5-16-12(9)10;/h2-5,7H,6,15H2,1H3;1H/t7-;/m1./s1
InChIKey
YDIDKNSMQNPNFC-OGFXRTJISA-N
Allgemeine Beschreibung
Bromo-DragonFLY is an analog of the 2C amine family that also includes 2C-B, 2C-I, and 2C-E. This designer drug is an extremely potent hallucinogen with duration of action much longer than LSD. Toxicity of Bromo-DragonFLY appears to be fairly high for humans when taken in larger doses.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)