Fortfahren mit
K-003
Ketamin-D4 -hydrochlorid -Lösung
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13D4H12ClNO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.21
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 79,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain)
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C2(NC)CCCCC2=O.Cl
InChI
1S/C13H16ClNO.ClH/c1-15-13(9-5-4-8-12(13)16)10-6-2-3-7-11(10)14;/h2-3,6-7,15H,4-5,8-9H2,1H3;1H/i2D,3D,6D,7D;
InChI key
VCMGMSHEPQENPE-SJSMECCZSA-N
General description
This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of ketamine levels in GC/MS or LC/MS applications from clinical toxicology and forensic analysis to urine drug testing and isotope dilution methods. Ketamine, marketed under trade names Ketanest, Ketaset and Ketalar, is an anesthetic used in human and veterinary medicine. The drug is also abused at clubs, raves, or parties for its noted hallucingenic and dissociative properties and prescribed by some doctors as an off-label treatment for depression.
Application
Dieser stabil markierte interne Standard eignet sich für die Quantifizierung des Ketamingehalts in GC/MS- oder LC/MS-Anwendungen in der klinischen Toxikologie und der forensischen Analytik bis hin zu Drogentests im Urin und Isotopenverdünnungsverfahren. Ketamin wird unter den Handelsnamen Ketanest®, Ketaset® und Ketalar® vertrieben und ist ein Anästhetikum, das in der Human- und Veterinärmedizin zum Einsatz kommt. Der Wirkstoff wird außerdem wegen seiner bekannten halluzinogenen und dissoziativen Eigenschaften in Clubs, auf Raves und auf Partys missbraucht und von manchen Ärzten als Off-Label-Medikament zur Behandlung von Depressionen verschrieben.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ketalar is a registered trademark of Par Sterile Products, LLC
Ketanest is a registered trademark of Pfizer, Inc.
Ketaset is a registered trademark of Zoetis W LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
K-002K-006C-091
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
application(s)
forensics and toxicology
application(s)
clinical testing
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
concentration
100 μg/mL in methanol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ketamin-D4 -hydrochlorid -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)