Fortfahren mit
K-006
Ketamin-D4 -hydrochlorid -Lösung
1.0 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 323,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13D4H12ClNO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.21
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
MDL number:
€ 323,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain)
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C2(NC)CCCCC2=O.Cl
InChI
1S/C13H16ClNO.ClH/c1-15-13(9-5-4-8-12(13)16)10-6-2-3-7-11(10)14;/h2-3,6-7,15H,4-5,8-9H2,1H3;1H/i2D,3D,6D,7D;
InChI key
VCMGMSHEPQENPE-SJSMECCZSA-N
General description
Dieser stabil markierte interne Standard eignet sich für die Quantifizierung des Ketamingehalts in GC/MS- oder LC/MS-Anwendungen in der klinischen Toxikologie und der forensischen Analytik bis hin zu Drogentests im Urin und Isotopenverdünnungsverfahren. Ketamin wird unter den Handelsnamen Ketanest, Ketaset und Ketalar vertrieben und ist ein Anästhetikum, das in der Human- und Veterinärmedizin zum Einsatz kommt. Der Wirkstoff wird außerdem wegen seiner bekannten halluzinogenen und dissoziativen Eigenschaften in Clubs, auf Raves und auf Partys missbraucht und von manchen Ärzten als Off-Label-Medikament zur Behandlung von Depressionen verschrieben.
Application
Dieser stabil markierte interne Standard eignet sich für die Quantifizierung des Ketamingehalts in GC/MS- oder LC/MS-Anwendungen in der klinischen Toxikologie und der forensischen Analytik bis hin zu Drogentests im Urin und Isotopenverdünnungsverfahren. Ketamin wird unter den Handelsnamen Ketanest®, Ketaset® und Ketalar® vertrieben und ist ein Anästhetikum, das in der Human- und Veterinärmedizin zum Einsatz kommt. Der Wirkstoff wird außerdem wegen seiner bekannten halluzinogenen und dissoziativen Eigenschaften in Clubs, auf Raves und auf Partys missbraucht und von manchen Ärzten als Off-Label-Medikament zur Behandlung von Depressionen verschrieben.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ketalar is a registered trademark of Par Sterile Products, LLC
Ketanest is a registered trademark of Pfizer, Inc.
Ketaset is a registered trademark of Zoetis W LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
K-002K-003C-091
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
application(s)
forensics and toxicology
application(s)
forensics and toxicology
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical testing
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
concentration
100 μg/mL in methanol
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ketamin-D4 -hydrochlorid -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Can this chemical be used instead of Ketamine D4 for preparing internal standard solution?
    1 answer
    1. Ketamine D4 is not equivalent to Ketamine (1867-66-9). To prepare a Ketamine internal standard solution, this product (PHR8983-500MG) must be used instead. 