Fortfahren mit
H9633
L-Homocysteic acid
≥98% (TLC)
Synonym(e):
L-2-Amino-4-sulfobutyric acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9NO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.18
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Homocysteic acid, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%, ≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
application(s)
cell analysis
SMILES string
N[C@@H](CCS(O)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO5S/c5-3(4(6)7)1-2-11(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
VBOQYPQEPHKASR-VKHMYHEASA-N
Application
L-Homocysteic acid has been used to study hydrogen peroxide-mediated changes in physiological and pathological conditions in the nervous system.
Biochem/physiol Actions
L-Homocysteic acid (L-HCA) is an endogenous neurotransmitter ligand of NMDA (N-methyl-D-aspartate) receptors. It is an analog of glutamate and competitively suppresses glutamate-cystine (xc-) antiporter function in neurons, causing decrease in cysteine uptake.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H6503H4628M1126
description
≥95%
description
≥98% (TLC)
description
≥95% (titration)
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC), ≥95%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (titration)
assay
≥98% (TLC)
color
white to off-white
color
white
color
-
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
cell analysis
application(s)
detection
peptide synthesis
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
application(s)
detection
peptide synthesis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)