Wichtige Dokumente
905607
(R)-Tol-BINAP Pd G3
≥95%
Synonym(e):
(R)-Tol-BINAP G3 palladacycle, (R)-Tol-BINAP palladacycle
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Leistungsmerkmale
generation 3
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
PC1=CC=C2C(C=CC=C2)=C1C3=C(C)C=CC4=C3C=CC=C4.NC(C=CC=C5)=C5C6=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C6.[Tol2].[Tol2].P
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)