900411E
Avanti
arachidonic acid-alkyne
Avanti Research™ - A Croda Brand 900411E, ethanol solution
Synonym(e):
5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraen-19-ynoic acid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
ethanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (900411E-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 900411E
Konzentration
1 mg/mL (900411E-1mg)
Lipid-Typ
click reagents
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)