Merck
900412E
Avanti
oleic acid(17-yne)
Avanti Research - A Croda Brand 900412E, ethanol solution
Synonym(e):
(Z)-octadec-9-en-17-ynoic acid
Größe auswählen
1 MG
€ 118,00
€ 118,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 118,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H30 O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 118,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
ethanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (900412E-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 900412E
Konzentration
1 mg/mL (900412E-1mg)
Lipid-Typ
click reagents
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Oleic acid (17-yne) is a click chemistry reagent useful for membrane research. The clickable alkyne group may be used to probe cholesterol binding interactions in living cells.
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900412E-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)