Fortfahren mit
SML1395
Arachidonic acid sodium salt
from Mortierella alpina, ≥98.5% (GC), waxy solid, lipid precursor
Synonym(e):
5,8,11,14-Eicosatetraensäure, Eicosa-5Z,8Z,11Z,14Z-tetraensäure, Natriumarachidonat, cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-Eicosatetraensäure-Natriumsalz, 20:4
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,40
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 174,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 302,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H31O2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.45
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98.5% (GC)
Form:
waxy solid
€ 54,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Arachidonsäure-Natriumsalz aus Mortierella alpina, ≥98.5% (GC)
biological source
Mortierella alpina
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
form
waxy solid
color
white to off-white
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O[Na])CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC
InChI
1S/C20H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22;/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22);/q;+1/p-1/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-;
InChI key
DDMGAAYEUNWXSI-XVSDJDOKSA-M
General description
Arachidonsäure (AA) ist eine aus mehrfach ungesättigter ϖ-Fettsäure bestehender Bestandteil der Phospholipiden in Zellmembranen. Strukturell handelt es sich um eine 20-Kohlenstoff-Kette, die vier cis-Doppelbindungen enthält, aufgrund derer die freie Säureform von AA ein unlösliches Öl sein kann. Dieses kann in eine wasserlösliche Natriumsalzform innerhalb des normalen physiologischen pH-Bereichs konvertiert werden. Arachidonsäure wird durch mehrere Enzyme metabolisiert und erzeugt verschiedene Metaboliten; AA und die einzelnen Metaboliten spielen in verschiedenen biologischen Prozessen eine wichtige Rolle, unter anderem bei der Signaltransduktion, Glattmuskelkontraktion, Chemotaxis, Zellproliferation, Zelldifferenzierung und Apoptose.
Application
Arachidonsäure wird in Assays zum Messen der Aktivität von oxidierenden Enzymen wie Cyclooxygenase sowie in Assays zum Nachweis der Thrombozytenhemmung in Vollblut verwendet. Es wurde nachgewiesen, dass Arachidonsäure an die a-Untereinheit des G-Proteins bindet und die Aktivität von Ras-GTPase-aktivierenden Proteinen (GAPs) hemmt, dass sie bei der Entwicklung und Progression von Prostatakrebs eine Rolle spielt und dass sie die Entstehung von Lipidkörpern in menschlichen Mastzellen verstärkt.
Biochem/physiol Actions
Arachidonsäure (ARA) ist ein wichtiger Bestandteil biologischer Zellmembranen und liefert ihnen die erforderliche Fließfähigkeit und Flexibilität, die für die Funktion aller Zellen, insbesondere im Nervensystem, in der Skelettmuskulatur und im Immunsystem, entscheidend sind. Freie ARA reguliert die Aktivität von Ionenkanälen, verschiedenen Rezeptoren und Enzymen sowohl durch Aktivierung als auch durch Hemmung. ARA durchläuft in den Zellmembranen Reacylierungs-/Deacylierungszyklen, die seine Konzentration auf einem niedrigen Niveau halten und seine Verfügbarkeit für die Oxidation einschränken. Durch ARA-Oxidation verursachte Metaboliten lösen keine Entzündung aus, sondern tragen zu ihr bei, und, noch wichtiger, sie erzeugen Mediatoren, die für die Behebung von Entzündungen und die Förderung der Wundheilung entscheidend sind. Freigesetzte Arachidonsäure (AA) reagiert mit molekularem Sauerstoff auf nicht enzymatische Weise durch oxidativen Stress und auf enzymatische Weise durch die Wirkung von Oxygenase-Enzymen. AA wird über mindestens zwei Cyclooxygenase (COX)-Isoformen zu Prostaglandinen und Thromboxanen, über die Lipoxygenasen zu Leukotrienen und Lipoxinen und über Cytochrom-P450-Enzyme zu Epoxyeicosatriensäuren oxidiert. Die Zellaufnahme von Arachidonsäure ist energieabhängig und beinhaltet den durch Proteine erleichterten Transport durch die Plasmamembran.
Disclaimer
Die Natriumsalze von Arachidonsäure sind sehr oxidationsempfindlich; an der Luft werden sie gelb und werden schnell abgebaut. Sie werden unter Vakuum in versiegelten Ampullen verpackt. Nach dem Öffnen muss das Produkt schnell verwendet oder so bald wie möglich in eine inerte Atmosphäre (trockenes Argon) transferiert werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
181198900411E861810E
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99% (TLC and GC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
form
waxy solid
form
oil
form
ethanol solution
form
ethanol solution
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
ethanol: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Can I dissolve the Arachidonic acid sodium salt (SML1395) in DMSO, rather than Methanol? If yes, does it retain the same potency in DMSO vs Methanol? Any information available on this?
    1 answer
    1. We only test this product for solubility in methanol and have no data regarding DMSO vs Methanol solubility. Doing a quick Google Search, this supplier states it is soluble in DMSO at 262.5 mg/mL. This is something you can investigate further.
      https://www.targetmol.com/compound/arachidonic%20acid
      Helpful?
  2. What is the tolerance range around -20C for the recommended storage temperature of SML1395
    1 answer
    1. The tolerance range for items assigned freezer storage at -20°C is -10 to -25°C.