Wichtige Dokumente
860901P
Avanti
15:0-18:1-15:0 D5 TG
Avanti Research™ - A Croda Brand 860901P, powder
Synonym(e):
1,3(d5)-dipentadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-glycerol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860901P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860901P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C51H96O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-27-30-33-36-39-42-45-51(54)57-48(46-55-49(52)43-40-37-34-31-28-23-20-17-14-11-8-5-2)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-26,48H,4-24,27-47H2,1-3H3/b26-25-/i46D2,47D2,48D
InChIKey
YUNYDLOKHYJQAT-OFSSTFKFSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)