Merck
900117P
Avanti
PGE2
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Prostaglandin E2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H32O5
Molekulargewicht:
352.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (900117P-10MG)
pkg of 1 × 5 mg (900117P-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
InChIKey
XEYBRNLFEZDVAW-ARSRFYASSA-N
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900117P-5MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Meijing Liu et al.
Antioxidants & redox signaling, 33(2), 87-116 (2020-02-11)
Aims: Acetaminophen (APAP) overdose leads to acute liver injury by inducing hepatic mitochondrial oxidative stress and inflammation. However, the