Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 78,90 € 67,06 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 320,00 € 272,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10BrNOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 67,06
Listenpreis€ 78,90Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC1=CC=C(CSC2=NC3=C(C=CC=C3)O2)C=C1
InChI
1S/C14H10BrNOS/c15-11-7-5-10(6-8-11)9-18-14-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-8H,9H2
InChI key
JDVOIBFEFVKUPL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant, potent bone morphogenetic protein (BMP) signaling agonist that rapidly activate BMP in human renal cells (HEK293)
Sb4 is a cell penetrant, potent bone morphogenetic protein (BMP) signaling agonist that rapidly activate BMP in human renal cells (HEK293). Sb4 activates BMP by stabilization of intracellular p-SMAD-1/5/9. Apparently activation of the BMP pathway by sb4 cannot be reversed by inhibition of Noggin or type I BMP kinase inhibitors
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL | solubility DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?