Wichtige Dokumente
890898P
Avanti
DOTMA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-di-O-octadecenyl-3-trimethylammonium propane (chloride salt)
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 2 × 100 mg (890898P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (890898P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Anwendung(en)
advanced drug delivery
Lipid-Typ
cationic lipids
transfection
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC.[Cl-]
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)