Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 121,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2NCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-802-4
MDL number:
Assay:
98%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.4609 (lit.)
bp
216-217 °C (lit.)
density
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CN(C)CC(O)CO
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2)3-5(8)4-7/h5,7-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
QCMHUGYTOGXZIW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.4609 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| density 1.004 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| bp 216-217 °C (lit.) | bp - | bp 230 °C/753 mmHg (lit.) | bp 219-221 °C/18 mmHg (lit.) |
| functional group amine, hydroxyl | functional group phenyl, hydroxyl | functional group hydroxyl | functional group phenyl, ketone |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
221.0 °F - closed cup
flash_point_c
105 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?