Wichtige Dokumente
860778C
Avanti
18:0 Dibromo MG (S-isomer)
Avanti Research™ - A Croda Brand, chloroform solution
Synonym(e):
1-(9,10-Dibromostearoyl)-sn-glycerol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
chloroform solution
Mol-Gew.
516.35 g/mol
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (860778C-25MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Konzentration
10 mg/mL in chloroform (860778C-25MG)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@@](O)([H])COC(CCCCCCCC(Br)C(Br)CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C21H40Br2O4/c1-2-3-4-5-7-10-13-19(22)20(23)14-11-8-6-9-12-15-21(26)27-17-18(25)16-24/h18-20,24-25H,2-17H2,1H3/t18-,19?,20?/m0/s1
InChIKey
XXBCOZLVGAZRSV-HDYDNRTBSA-N
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)