Merck
D6277
N-Decanoyl-N-methylglucamin
≥98% (GC)
Synonym(e):
N-(D-Glucityl)-N-methyldecanamid, N-Decanoyl-N-methyl-D-glucamin, MEGA-10
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H35NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.46
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6974359
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
mol wt
349.46 g/mol
technique(s)
ligand binding assay: suitable, protein purification: suitable
CMC
6-7 mM (20-25°C)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CN(C)C(CCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C17H35NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-15(22)18(2)11-13(20)16(23)17(24)14(21)12-19/h13-14,16-17,19-21,23-24H,3-12H2,1-2H3
InChI key
UMWKZHPREXJQGR-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Decanoyl-N-methylglucamin ist ein nichtionisches Detergens, das in Lysepuffern verwendet wird.
Application
N-Decanoyl-N-methylglucamin wurde in einer Studie verwendet, um die Wirkung von Tensiden auf das Benetzungsverhalten von superhydrophoben Oberflächen zu bewerten. Es wurde zudem in einer Studie zur Untersuchung der klinischen Auswirkungen von Impfstoffen gegen das humane Metapneumovirus (hMPV) auf syrische Goldhamster verwendet.
Nichtionisches, dialysierbares Detergens für die Solubilisierung von Membranproteinen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)