Merck
850810C
Avanti
18:0-22:6 PC-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-d9
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C48H75D9NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
843.21
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
>99% (TLC)
Form
chloroform solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (850810C-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Anwendung(en)
lipidomics
metabolomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])[N+](CCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Anwendung
Lipidomics
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850810C-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)