Fortfahren mit
A44207
3-Aminobutansäure
97%, for peptide synthesis
Synonym(e):
(±)-3-Amino-buttersäure, DL-3-Aminobuttersäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 379,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(NH2)CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
208-783-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720563
€ 121,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
3-Aminobutansäure, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
powder and chunks
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white
mp
189 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(N)CC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3(5)2-4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
OQEBBZSWEGYTPG-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Aminobutanoic acid can be used as a reactant to synthesize:
  • N
  • -aryl amino butanoic acids by Ullmann type aryl amination reaction with aryl halides.
  • 3-amino butanoic acid methyl ester, which is used as a chemical intermediate to prepare substituted piperidinone via an ester-imine derivative of aminobutanoic acid.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
116122A1879159492
description
97%
description
98%
description
≥99% (titration)
description
98%
form
powder and chunks
form
solid
form
powder
form
powder
assay
97%
assay
98%
assay
≥99% (titration)
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
color
white
color
-
color
white
color
-
mp
189 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
222 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)