Merck
850356C
Avanti
4ME 16:0 PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-di-(3,7,11,15-tetramethylhexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholin; PC(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me))
Größe auswählen
25 MG
€ 132,00
200 MG
€ 415,00
500 MG
€ 889,00
€ 132,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
€ 132,00
200 MG
€ 415,00
500 MG
€ 889,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C48H96NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
846.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
€ 132,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (850356C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850356C-500mg)
pkg of 2 × 4 mL (850356C-200mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
10 mg/mL (850356C-25mg)
25 mg/mL (850356C-200mg)
25 mg/mL (850356C-500mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
4ME 16:0 PC/DPhPC 1,2-Diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphocholin ist ein synthetisches Lipid.[1] Es besitzt Esterbindungen zwischen Alkylketten und Glycerin-Rückgrat sowie zwischen der Kopfgruppe und dem Glycerin-Rückgrat.[2] Dieses neutrale Lipid besitzt eine hohe sterische Asymmetrie.[3] Es bleibt über einen breiten Temperaturbereich im flüssigen oder zähflüssigen kristallinen Zustand.[1]
Lipide, die Diphytanoyl-Fettsäureketten enthalten, wurden zur Herstellung von stabilen planaren Lipidmembranen eingesetzt (siehe Literatur). Diphytanoyl-Phosphatidylcholin weist kein nachweisbares Gel zum flüssigkristallinen Phasenübergang von -120 °C bis +120 °C auf. Die Liste der von Avanti angebotenen Phosphatidylcholin-Produkte enthält Verbindungen mit vielen verschiedenen physikalischen Eigenschaften. Verfügbare Produkte sind u. a. kurzkettige (C3–C8 sind wasserlöslich und hygroskopisch), gesättigte und mehrfach ungesättigte PCs sowie Mischsäure-PC′s. Alle Produkte sind HPLC-gereinigt und es wurden besondere Vorkehrungen getroffen, um die Produkte vor Oxidation und Hydrolyse zu schützen.
Anwendung
4ME 16:0 PC wird für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • zur Untersuchung seines Phasenverhaltens und seiner Interaktionen mit dem repräsentativen antimikrobiellen Peptid PGLa aus Xenopus laevis (Peptidyl-glycylleucin-carboxyamid)[1]
  • um die mechanische Stabilität der planaren Doppelschicht-Lipidmembran zu verbessern[2]
  • um unilamellare Riesenvesikel (Giant Unilamellar Vesicles, GUVs) zu präparieren[3]
Biochem./physiol. Wirkung
4ME 16:0 PC/DPhPC 1,2-Diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphocholin kann als Doppelschicht-Mimetikum für elektrophysiologische Messungen eingesetzt werden.[1] Es ist stabil unter mechanischer Beanspruchung, doch die Esterbindungen unterliegen unter sauren oder basischen Bedingungen der Hydrolyse.[2]
Verpackung
30-mL-Braunglasflasche mit enger Mündung und Schraubkappe (850356C-500mg)
5 mL transparente versiegelte Glasampulle (850356C-200mg)
5 mL transparente versiegelte Glasampulle (850757C-25mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Formation and characterization of planar lipid bilayer membranes from synthetic phytanyl-chained glycolipids
Baba T, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1421(1), 91-102 (1999)
Tim Diederichs et al.
Nature communications, 10(1), 5018-5018 (2019-11-07)
Nanopores are key in portable sequencing and research given their ability to transport elongated DNA or small bioactive molecules through narrow transmembrane channels. Transport of folded proteins could lead to similar scientific and technological benefits. Yet this has not been
Physical properties of bilayer membranes formed from a synthetic saturated phospholipid in n-decane.
W R Redwood et al.
Biochimica et biophysica acta, 233(1), 1-6 (1971-03-09)
Chan Cao et al.
Nature communications, 10(1), 4918-4918 (2019-10-31)
Nanopore sensing is a powerful single-molecule approach for the detection of biomolecules. Recent studies have demonstrated that aerolysin is a promising candidate to improve the accuracy of DNA sequencing and to develop novel single-molecule proteomic strategies. However, the structure-function relationship
Tetsuya Yamada et al.
Biomicrofluidics, 13(6), 064104-064104 (2019-11-09)
This paper proposes a nanopore-based sensor exploiting the solution exchange of a droplet-based lipid bilayer driven by a superabsorbent polymer. Biological nanopores are candidates for use in portable sensors because of their potential to recognize and detect single molecules. One