Wichtige Dokumente
841138P
Avanti
Egg PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-sn-1-glycerol sodium salt, L-α-phosphatidylglycerol (Egg, Chicken) (sodium salt)
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 2 × 100 mg (841138P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (841138P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (841138P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChIKey
FJXDNGDRHUDFST-XQYKCTAGSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)