Merck
840032P
Avanti
Brain PS
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
L-α-Phosphatidylserin (Hirn, Schwein) (Natriumsalz)
Größe auswählen
10 MG
€ 135,00
25 MG
€ 206,00
100 MG
€ 619,00
500 MG
€ 2.060,00
€ 135,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 135,00
25 MG
€ 206,00
100 MG
€ 619,00
500 MG
€ 2.060,00
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 135,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (840032P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (840032P-100mg)
pkg of 5 × 100 mg (840032P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840032P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H80NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h18,20,38-39H,3-17,19,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
InChIKey
ALPKKMIPHGSQRX-NJZWBUMZSA-M
Anwendung
Brain PS wurde in der Herstellung von Lipidstandardmaterial,[1] in Reporter-Assays[2] und in der Herstellung von Liposomen verwendet.[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Phosphatidylserin ist ein Lipid.[4] Es verbessert die kognitive Leistung bei Ratten und Menschen mit verschiedenen Graden altersbedingter Gedächtnisprobleme oder wahrscheinlicher Alzheimer-Krankheit. Es kann die Degeneration der cholinergen neuralen Population des basalen Vorhirns bei gealterten Ratten hemmen.[4] 90 % der Phosphatidylserin-Decarboxylase-Aktivität ist mit Mitochondrien verbunden.[5]
Verpackung
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (840032P-100mg)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (840032P-10mg)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (840032P-25mg)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (840032P-500mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Characterization of brain phosphatidylserine decarboxylase: localization in the mitochondrial inner membrane
Percy AK, et al.
Archives of Biochemistry and Biophysics, 223(2), 484-494 (1983)
Alzheimer's disease-associated TREM2 variants exhibit either decreased or increased ligand-dependent activation
Song W, et al.
Alzheimers Dement., 13(4), 381-387 (2017)
Bovine brain phosphatidylserine attenuates scopolamine induced amnesia in mice
Claro FT, et al.
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 30(5), 881-886 (2006)
Measurement of Binding of Basic Drugs to Acidic Phospholipids using Surface Plasmon Resonance and Incorporation of the Data into Mechanistic Tissue Composition Equations to Predict Steady-state Volume of Distribution (Vss)
Small H, et al.
Drug Metabolism and Disposition, dmd-111 (2011)
Molecular Medicines for Cancer: Concepts and Applications of Nanotechnology (2018)