Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 116,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 401,00 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.470,00 |
Über diesen Artikel
biological source
bovine brain
Quality Segment
assay
≥97%
form
chloroform:methanol solution
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
- Electrophoretic Light Scattering and Electrochemical Impedance Spectroscopy Studies of Lipid Bilayers Modified by Cinnamic Acid and Its Hydroxyl Derivatives.: Diese Studie untersucht die Modifikation von Doppellipidschichten, insbesondere die Wechselwirkungen zwischen Zimtsäurederivaten und Lipidstrukturen, einschließlich 1,2-Diacyl-sn-Glycero-3-Phospho-ʟ-Serin-Lösungen. Dabei werden elektrophoretische Lichtstreuung und elektrochemische Impedanzspektroskopie eingesetzt, um Erkenntnisse über die elektrochemischen Eigenschaften und die Stabilität dieser modifizierten Doppelschichten zu gewinnen und ihr Potenzial in biophysikalischen und biochemischen Anwendungen hervorzuheben (Naumowicz et al., 2020).
- Silica-based Monolithic Capillary Columns Modified by Liposomes for Characterization of Analyte-Liposome Interactions by Capillary Liquid Chromatography.: In dieser Studie wird die Verwendung von monolithischen Kapillarsäulen auf Kieselgelbasis untersucht, die mit Liposomen, einschließlich 1,2-Diacyl-sn-Glycero-3-Phospho-ʟ-Serin, modifiziert wurden, um die Analyt-Liposom-Interaktionen zu untersuchen. Die in dieser Studie eingesetzte Kapillaren-Flüssigkeitschromatographie liefert Einblicke in das Verhalten von Analyten in Lipidumgebungen, was entscheidend für das Verständnis der Membraninteraktionen und die Entwicklung von lipidbasierten Verabreichungssystemen ist (Moravcová et al., 2013).
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Disclaimer
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
80.1 °F - closed cup
flash_point_c
26.7 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1 + 67-66-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?