Wichtige Dokumente
840053P
Avanti
Brain PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 840053P, powder
Synonym(e):
L-α-phosphatidylcholine (Brain, Porcine)
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 2 × 100 mg (840053P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840053P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 840053P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
InChIKey
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)