Merck
840044P
Avanti
Soja-PI
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
L-α-Phosphatidylinositol (Soja) (Natriumsalz)
Größe auswählen
10 MG
€ 251,00
25 MG
€ 449,00
50 MG
€ 735,00
200 MG
€ 2.040,00
€ 251,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 251,00
25 MG
€ 449,00
50 MG
€ 735,00
200 MG
€ 2.040,00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 251,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (840044P-10mg)
pkg of 2 × 100 mg (840044P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840044P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (840044P-50mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)OP([O-])(OC[C@@]([H])(COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C43H79O13P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(45)55-35(34-54-57(51,52)56-43-41(49)39(47)38(46)40(48)42(43)50)33-53-36(44)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,35,38-43,46-50H,3-10,12,14-16,19-34H2,1-2H3,(H,51,52);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t35-,38?,39-,40?,41?,42?,43-;/m1./s1
InChIKey
DCDQYHYLAGWAPO-UQZYTPKFSA-M
Allgemeine Beschreibung
L-α-Phosphatidylinositol (Soja) ist ein negativ geladenes, natürlich vorkommendes Glycerophospholipid mit einem Inositolring.[1] Es findet sich in biologischen Membranen, wo es an der Gerüstbildung, an der zellulären Kompartimentierung und an der Signalübertragung beteiligt ist.[1]
Anwendung
Soja-PI wird für die Herstellung von Liposomen eingesetzt.[2]
Biochem./physiol. Wirkung
L-α-Phosphatidylinositol (Soja) spielt in Prozessen der Signalübertragung eine wichtige Rolle als zellulärer Mediator. Es wird für die Entwicklung von therapeutischen Trägerstoffen für die Wirkstoffverabreichung verwendet.[3] Soja-PI ist außerdem an der Regulierung des Cholesterinstoffwechsels beteiligt.[4]
Verpackung
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (840044P - 10 mg)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (840044P - 200 mg)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (840044P - 25 mg)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (840044P - 50 mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Phospholipids as cardiovascular therapeutics
Pandey NR and Sparks DL
Current Opinion in Investigational Drugs, 9(3), 281-285 (2008)
Cell-free synthesis and functional characterization of sphingolipid synthases from parasitic trypanosomatid protozoa.
Sevova ES, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(27), 20580-20587 (2010)
Reorganization of Ternary Lipid Mixtures of Nonphosphorylated Phosphatidylinositol Interacting with Angiomotin
Kimble-Hill, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 122(35), 8404-8415 (2018)
Aaron Peng et al.
Chemistry and physics of lipids, 165(1), 15-22 (2011-10-26)
Liposomes consisted of phosphatidylinositol (PI) and phosphatidylcholine (PC) have been utilized as delivery vehicle for drugs and proteins. In the present work, we studied the effect of soy PI on physical properties of 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC) liposomes such as phase state
Ashutosh Tripathi et al.
The Journal of biological chemistry, 294(50), 19081-19098 (2019-11-07)
Phosphatidylinositol-transfer proteins (PITPs) are key regulators of lipid signaling in eukaryotic cells. These proteins both potentiate the activities of phosphatidylinositol (PtdIns) 4-OH kinases and help channel production of specific pools of phosphatidylinositol 4-phosphate (PtdIns(4)P) dedicated to specific biological outcomes. In