Merck
791108C
Avanti
18:2 Cardiolipin-d5
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1′,3′-bis[1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol-d5 (ammonium salt)
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C81H143D5N2O17P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1489.02
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.28
Assay:
99% (TLC)
Form:
solution
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
99% (TLC)
form
solution
packaging
package of 1 × 1 mg (791108C-1MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
concentration
1 mg/mL in chloroform
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=P([O-])(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)OC([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])OP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI key
MKKYVXUKKDNVFX-VQISHCRGSA-N
General description
18:2 Cardiolipin-d5 is a deuterated derivative of 18:2 Cardiolipin-d5. Cardiolipin is a prevalent di-phospholipid found in mammals. It is synthesized in the inner leaflet of the inner mitochondrial membrane.
Biochem/physiol Actions
Cardiolipin plays an important role in oxidative phosphorylation. It is also involved in regulating mitochondria-induced apoptosis. Cardiolipin binds to mitochondrial proteins, which are involved in adenosine triphosphate (ATP) production. It also binds to peroxidase and interacts with cytochrome C, respectively.
Packaging
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (791108-1MG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)